Merck
66733
Sigma-Aldrich
4,6-二叔丁基间苯二酚
≥99.0% (GC)
别名:
1,3-二叔丁基-4,6-苯二酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22O2
CAS号:
分子量:
222.32
Beilstein:
2049541
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
mp
120-125 °C
SMILES字符串
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)8-11(9)15/h7-8,15-16H,1-6H3
InChI key
KJFMXIXXYWHFAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)