Merck
666270
Sigma-Aldrich
3-氨基-2-(三氟甲基)丙酸甲酯
90%
别名:
Methyl 2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-propanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CH(CF3)CO2CH3
分子量:
171.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
90%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.374
沸点
50 °C/0.2 mmHg
密度
1.345 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC(=O)C(CN)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2/c1-11-4(10)3(2-9)5(6,7)8/h3H,2,9H2,1H3
InChI key
IWNHSPZURKMJSI-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
213.8 °F - closed cup
闪点(°C)
101 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)