Merck
666084
Sigma-Aldrich
4-(4,5-二氢-1H-咪唑-2-基)苯胺
97%
别名:
2-(p-Aminophenyl)-2-imidazoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11N3
CAS号:
分子量:
161.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
145-149 °C
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)C2=NCCN2
InChI
1S/C9H11N3/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
HSJPRHDSBNINIJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3