Merck
457612
Sigma-Aldrich
1-(4-甲氧基苯基)-1H-咪唑
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N2O
CAS号:
分子量:
174.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
bp
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
59-67 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-13-10-4-2-9(3-5-10)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Enhanced catalytic performance by copper nanoparticle-graphene based composite.
Mondal P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(16), 5615-5623 (2013)