Merck
665851
Sigma-Aldrich
3-甲氨基苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$504.00
$504.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$504.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO2
CAS号:
分子量:
151.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$504.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
122-126 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CNc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
ZCCNWBPFIBQFQX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)