Merck
665169
Sigma-Aldrich
反式-1-戊烯-1-基硼酸频哪醇酯
97%
别名:
E-2-(1-戊烯基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷, 反式-1-戊烯基硼酸频哪醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21BO2
分子量:
196.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.441
bp
110-111 °C/28 mmHg
密度
0.884 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-6-7-8-9-12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h8-9H,6-7H2,1-5H3/b9-8+
InChI 密鑰
IMIHEZMTQOARIK-CMDGGOBGSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)