Merck
663115
Sigma-Aldrich
2-碘腺苷
97%
别名:
Butyltrimethylammonium-bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N,N,N-Trimethyl-1-butanaminium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide, N,N,N-Trimethyl-N-propylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, N-Trimethyl-N-butylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, Trimethylbutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$199.00
1 G
$444.00
$199.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$199.00
1 G
$444.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12IN5O4
CAS号:
分子量:
393.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$199.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
200 °C (dec.)
SMILES字符串
Nc1nc(I)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H12IN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
MGEBVSZZNFOIRB-UUOKFMHZSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Palladium-catalyzed cross-coupling of 2-iodoadenosine with terminal alkynes: synthesis and biological activities of 2-alkynyladenosines.
A Matsuda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(4), 1766-1769 (1985-04-01)