Merck
661244
Sigma-Aldrich
5-氯-2-(甲硫基)嘧啶-4-羧酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5ClN2O2S
CAS号:
分子量:
204.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
165 °C (dec.)
官能团
carboxylic acid
chloro
thioether
SMILES字符串
CSc1ncc(Cl)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2S/c1-12-6-8-2-3(7)4(9-6)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI key
SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)