Merck
660345
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-(三氟甲基)吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5F3N2
分子量:
162.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
70-74 °C
SMILES 字串
Nc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-1-2-11-5(10)3-4/h1-3H,(H2,10,11)
InChI 密鑰
RWGBXAQMUBGGKQ-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)