Merck
658367
Sigma-Aldrich
3,5-二溴-4-甲基苯胺
97%
别名:
4-氨基-2,6-二溴甲苯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$247.00
$247.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$247.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7Br2N
CAS号:
分子量:
264.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$247.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
90-94 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Cc1c(Br)cc(N)cc1Br
InChI
1S/C7H7Br2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)