Merck
65685
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-(二苯基膦)苯基]二茂铁基}乙基二(2-冰片基)膦
≥97%
别名:
(1S)-1-[(1R)-1-[双(二环[2.2.1]庚-2-基)膦]乙基]-2-[2-(二苯基膦)苯基]二茂铁(符合 CAS 标准), Walphos SL-W022-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H48FeP2
分子量:
694.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
≥97%
光学纯度
ee: ≥99%
SMILES字符串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(C6C[C@@H]7CC[C@H]6C7)C8C[C@@H]9CC[C@H]8C9
InChI
1S/C39H43P2.C5H5.Fe/c1-27(40(38-25-28-19-21-30(38)23-28)39-26-29-20-22-31(39)24-29)34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)41(32-11-4-2-5-12-32)33-13-6-3-7-14-33;1-2-4-5-3-1;/h2-18,27-31,38-39H,19-26H2,1H3;1-5H;/t27-,28-,29-,30+,31+,38?,39?,40?;;/m1../s1
InChI key
DQKWEEWLTZFHEZ-XQFUNJJCSA-N
一般描述
与 Solvias AG 合作销售
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)