反应适用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
InChI
1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI key
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Polycyclooctadiene Complexes of Rhodium (I): Direct Access to Organometallic Nanoparticles.
Mavila S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(22), 5767-5770 (2013)
Tetrahedron, 63, 12961-12961 (2007)