Merck
654833
Sigma-Aldrich
(2,3-二氟苯基)硫脲
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3NHCSNH2
分子量:
188.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
139-143 °C (lit.)
官能团
amine
fluoro
thiourea
SMILES字符串
NC(=S)Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2N2S/c8-4-2-1-3-5(6(4)9)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
InChI key
UUQZTECZSCPOLX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)