Merck
652342
Sigma-Aldrich
3-乙氧基-5-甲酰基苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11BO3
分子量:
177.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
204-210 °C
官能基
aldehyde
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(OCC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-7(6-11)3-8(5-9)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChI 密鑰
UGWAEFBQEMQRJD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)