Merck
649481
Sigma-Aldrich
2-氯-6-甲基吡啶-4-羧酸甲酯
97%
别名:
2-氯-6-甲基异烟酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8ClNO2
CAS号:
分子量:
185.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
沸点
124-125 °C/7 mmHg (lit.)
mp
58-62 °C (lit.)
官能团
chloro
ester
SMILES字符串
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-5-3-6(8(11)12-2)4-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
BDWMGYZSQKGUFA-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)