Merck
64685
Sigma-Aldrich
甲氧基乙醛缩二甲醇
≥98.0% (GC)
别名:
1,1,2-三甲氧基乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
120.15
Beilstein:
741876
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
≥98.0% (GC)
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
bp
56-59 °C/56 mmHg (lit.)
密度
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acetal
ether
SMILES 字串
COCC(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
DYOZNCVZPFIXLU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
72.5 °F - closed cup
閃點(°C)
22.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)