Merck
645109
Sigma-Aldrich
N-(4-甲氧基亚苄基)-4-氟苯胺
97%
别名:
4-氟代-N-(4-甲氧基亚苄基)苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12FNO
CAS号:
分子量:
229.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
65-69 °C (lit.)
官能基
fluoro
imine
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H12FNO/c1-17-14-8-2-11(3-9-14)10-16-13-6-4-12(15)5-7-13/h2-10H,1H3/b16-10+
InChI 密鑰
ZICFPEHQRZAFBZ-MHWRWJLKSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)