Merck
644994
Sigma-Aldrich
5-(4-氯苯基)异噁唑-3-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6ClNO3
CAS号:
分子量:
223.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
200.0 °C (dec.) (lit.)
官能团
carboxylic acid
chloro
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(13)14)12-15-9/h1-5H,(H,13,14)
InChI key
CRTZVRLESCICCT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)