644501
别名:
亚甲基氯
1 of 10
Sigma-Aldrich
L010000
乙腈
733466
271004
Supelco
01934
二甲基亚砜
915424
苯-D6
113166
异丁基苯
B90203
丁基苯
225711
硝酸
579157
4-碘苯甲腈
906921
PQT-12
purification grade
2.9 (vs air)
24.45 psi ( 55 °C)6.83 psi ( 20 °C)
≥99.75%
liquid
1223 °F
22 %
≤0.0005%
n20/D 1.424 (lit.)
39.8-40 °C (lit.)
−95 °C (lit.)
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ClCCl
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Warning
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
does not flash
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?