Merck
642924
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-氟苯腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(F)CN
CAS号:
分子量:
136.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
沸点
138 °C/15 mmHg (lit.)
mp
92-96 °C (lit.)
官能团
fluoro
nitrile
SMILES字符串
Nc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
InChI key
VFQDFQDXMNVDPW-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)