Merck
638676
Sigma-Aldrich
α-溴-4-氯苯乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrClO2
CAS号:
分子量:
249.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
95-99 °C
官能团
bromo
carboxylic acid
chloro
SMILES字符串
OC(=O)C(Br)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7H,(H,11,12)
InChI key
KKOAAWLOOHBFQP-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)