Merck
637807
Sigma-Aldrich
异香兰醛-2,5,6-d3
98 atom % D
别名:
3-羟基-4-甲氧基苯甲醛-2,5,6-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8D3H5O3
分子量:
155.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
mp
113-115 °C (lit.)
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c(O)c1OC
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2D,3D,4D
InChI key
JVTZFYYHCGSXJV-NRUYWUNFSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)