Merck
637610
Sigma-Aldrich
6-甲氧基-3-吡啶硼酸
≥95.0%
别名:
2-甲氧基-5-吡啶硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8BNO3
分子量:
152.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95.0%
表单
solid
mp
135-140 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-3-2-5(4-8-6)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
InChI key
DHADXDMPEUWEAS-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
相关内容
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction