Merck
637475
Sigma-Aldrich
6-氨基-3-吡啶甲腈
97%
别名:
2-氨基-5-氰基吡啶, 6-氨基烟腈
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$77.40
$77.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$77.40
About This Item
线性分子式:
C5H3NNH2CN
CAS号:
分子量:
119.12
Beilstein:
113876
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$77.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
mp
159-163 °C (lit.)
官能团
nitrile
SMILES字符串
Nc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,(H2,8,9)
InChI key
KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)