Merck
637114
Sigma-Aldrich
硫代乙酰亚氨酸苯甲酯 盐酸盐
96%
别名:
硫代苄基乙酰亚氨酸酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$146.00
$146.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
5 G
$146.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NS · HCl
CAS号:
分子量:
201.72
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$146.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].CC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NS.ClH/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7H2,1H3;1H
InChI key
OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)