Merck
632384
Sigma-Aldrich
二异丙醚-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
异丙醚-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(13CH3)213CH]2O
分子量:
108.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
bp
68-69 °C (lit.)
密度
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[13CH3][13CH]([13CH3])O[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
ZAFNJMIOTHYJRJ-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
8.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-13 °C - closed cup