Merck
513121
Sigma-Aldrich
仲丁基醚
96%
别名:
二仲丁基醚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$257.00
$257.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$257.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(CH3)OCH(CH3)CH2CH3
CAS号:
分子量:
130.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
96%
$257.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
96%
折射率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
密度
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
CCC(C)OC(C)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
HHBZZTKMMLDNDN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.1 °F - closed cup
閃點(°C)
25.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Vapor-liquid and liquid-liquid equilibria for the system sec-butyl-alcohol-di-sec-butyl ether-water.
Kovach III JW and Seider WD.
Journal of Chemical and Engineering Data, 33(1), 16-20 (1988)