Merck
632295
Sigma-Aldrich
2-(2-甲氧基乙氧基)乙硫醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12O2S
CAS号:
分子量:
136.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4570 (lit.)
bp
79 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
thiol
SMILES 字串
COCCOCCS
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-2-3-7-4-5-8/h8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
CDBORKXXLPAUKJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.9 °F - closed cup
閃點(°C)
78.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)