Merck
631299
Sigma-Aldrich
3′,5′-二硝基乙酰苯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$132.00
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$132.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N2O5
CAS号:
分子量:
210.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
mp
81-85 °C (lit.)
官能团
ketone
nitro
SMILES字符串
CC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O5/c1-5(11)6-2-7(9(12)13)4-8(3-6)10(14)15/h2-4H,1H3
InChI key
WGJQPJOLPLYFJH-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)