Merck
630810
Sigma-Aldrich
2-庚炔-1-醇
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$79.60
$79.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$79.60
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12O
CAS号:
分子量:
112.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$79.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
沸点
89-90 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
CCCCC#CCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
InChI key
OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
172.4 °F - closed cup
闪点(°C)
78 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)