Merck
630241
Sigma-Aldrich
3,5-双三氟甲基苯乙炔
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$97.90
$97.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$97.90
About This Item
线性分子式:
CH≡CC6H3(CF3)2
CAS号:
分子量:
238.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$97.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.4230 (lit.)
沸点
147-148 °C (lit.)
密度
1.346 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C10H4F6/c1-2-6-3-7(9(11,12)13)5-8(4-6)10(14,15)16/h1,3-5H
InChI key
MAHIBRPXUPUAIF-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
112.0 °F - closed cup
闪点(°C)
44.44 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)