Merck
616184
Sigma-Aldrich
肌醇-C-d6
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D6H6O6
分子量:
186.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品616184是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
98% (CP)
表单
solid
密度
1.752 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[2H][C@]1(O)[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-CFBUUQDRSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)