Merck
609471
Sigma-Aldrich
氯化铵-15N
92-97.9 atom % 15N
别名:
15N标记氯化铵
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$1,080.00
$1,080.00
预计发货时间2025年6月11日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
10 G
$1,080.00
About This Item
线性分子式:
15NH4Cl
CAS号:
分子量:
54.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,080.00
预计发货时间2025年6月11日详情
索取更多信息
同位素纯度
92-97.9 atom % 15N
质量水平
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1