Merck
613967
Sigma-Aldrich
17β-雌二醇-2,4,16,16,17-d5
97 atom % D, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18D5H19O2
分子量:
277.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素纯度
97 atom % D
方案
99% (CP)
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
178-179 °C (lit.)
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D,17D
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-MOKSCAJFSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)