Merck
613630
Sigma-Aldrich
2-氨基-2-甲基-d3-丁烷-d8
98 atom % D
别名:
叔戊基-d11-胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5D11H2N
分子量:
98.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
密度
0.841 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+11
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H13N/c1-4-5(2,3)6/h4,6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2
InChI key
GELMWIVBBPAMIO-BIQBMNTRSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
30.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-1 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)