Merck
613479
Sigma-Aldrich
乙醚-d10
99 atom % D
别名:
二(乙基-d5)醚, 二乙醚-d10
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$250.00
$250.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$250.00
About This Item
线性分子式:
(C2D5)2O
CAS号:
分子量:
84.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
$250.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
同位素纯度
99 atom % D
方案
99% (CP)
表单
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
技术
NMR: suitable
沸点
33-34 °C (lit.)
mp
-116 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+10
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
乙醚-d10是氘代NMR溶剂,可用于基于NMR的研究和分析。
应用
可采用醚-d 10 (二乙基醚-d 10 )作为 NMR 溶剂,根据 NMR 数据拟定[4-[(2 S )-2-(甲氧甲基)吡咯烷-1-基]-2,3,3-三甲基-1-(三甲基硅基)丁基]锂的结构。[1]
推荐产品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-40.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-40 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Oxidation of an internally solvated allylic lithium compound: NMR and X-ray crystallography.
Fraenkel G, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 42-49 (2002)