Merck
612545
Supelco
氯化钆(III) 溶液
1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, DSS 0.1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EACH
$4,800.00
$4,800.00
预计发货时间2025年6月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 EACH
$4,800.00
About This Item
线性分子式:
GdCl3
CAS号:
分子量:
263.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
$4,800.00
预计发货时间2025年6月04日详情
获取大包装报价
等級
analytical standard
品質等級
成份
DSS, 0.1%
water, 1%
濃度
1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
形式
single component solution
SMILES 字串
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
Gradient shimming
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)