Merck
60539
Sigma-Aldrich
亚碲酸钾
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
别名:
亚碲酸二钾, 亚碲酸钾 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
K2TeO3
CAS号:
分子量:
253.79
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41171614
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
形狀
solid
SMILES 字串
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI 密鑰
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges