Merck
604402
Sigma-Aldrich
苯乙炔-1,2-13C2
99 atom % 13C
别名:
乙炔-13C2-苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H513C≡13CH
分子量:
104.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352003
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH]#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1,2+1
InChI 密鑰
UEXCJVNBTNXOEH-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27.00 °C - closed cup