Merck
603112
Sigma-Aldrich
水- 18 O
98 atom % 18O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H218O
CAS号:
分子量:
20.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
PubChem化学物质编号:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
描述
Normalized with respect to hydrogen
同位素纯度
98 atom % 18O
沸点
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)