Merck
596310
Sigma-Aldrich
1-(3-氯丙基)哌啶 单盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16ClN · HCl
CAS号:
分子量:
198.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
219-223 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].ClCCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H16ClN.ClH/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10;/h1-8H2;1H
InChI key
OBOBUDMMFXRNDO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)