Merck
C42203
Sigma-Aldrich
4-(2-氯乙基)吗啉 盐酸盐
99%
别名:
2-氯乙基吗啉 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12ClNO · HCl
CAS号:
分子量:
186.08
Beilstein:
3684083
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
crystals
mp
180-185 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
InChI 密鑰
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges