Merck
596256
Sigma-Aldrich
反式-(2-环己基乙烯基)硼酸
95%
别名:
(E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15BO2
CAS号:
分子量:
154.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
95%
mp
106-111 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OB(O)\C=C\C1CCCCC1
InChI
1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+
InChI 密鑰
FBRJOMMIILHLCG-VOTSOKGWSA-N
應用
作为以下反应的反应物:
  • 钯催化的偶联反应
  • 手性Palladacycle催化的不对称开环反应
  • 不对称 Suzuki-Miyaura 偶联反应
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)