About This Item
线性分子式:
H3C(CH2)5 C(CH3)2 C6H3(OCH3)2
CAS号:
分子量:
264.40
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
折射率
n20/D 1.500 (lit.)
沸点
122 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCC(C)(C)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C17H28O2/c1-6-7-8-9-10-17(2,3)14-11-15(18-4)13-16(12-14)19-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3
InChI key
MYYOUJBZUGHFNX-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3