Merck
594717
Sigma-Aldrich
3,4-二氟苯甲酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$67.30
$67.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$67.30
About This Item
线性分子式:
F2C6H3CO2CH3
CAS号:
分子量:
172.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$67.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
23-27 °C (lit.)
官能团
ester
fluoro
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
DWRVHDWKWKFSAI-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)