Merck
595047
Sigma-Aldrich
2,4-二氟苯甲酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6F2O2
分子量:
172.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4840 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
密度
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
YQUHULOBTDYMAG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup