Merck
594326
Sigma-Aldrich
2-溴-4-氟碘苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(F)I
分子量:
300.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.6280 (lit.)
bp
224-225 °C (lit.)
密度
2.323 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrFI/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI 密鑰
GKGPZAZTXZCUMU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter