Merck
59431
Sigma-Aldrich
(R)-顺式-3-(2,2-二甲基-1,3-二噁烷-4-基)丙烯酸乙酯
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-顺式-4,5-O-异亚丙基-4,5-二羟基-2-戊烯酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O4
分子量:
200.23
Beilstein:
5256737
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D −114±3°, c = 0.5% in chloroform
密度
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
ether
ketal
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)\C=C/[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5-/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
GZVXALXOWVXZLH-RPSMYOMKSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)