Merck
367303
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-二-O-亚环己基-D-甘露醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H30O6
CAS号:
分子量:
342.43
Beilstein:
4235336
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +5.8°, c = 3 in methylene chloride
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1COC2(CCCCC2)O1)[C@H]3COC4(CCCCC4)O3
InChI
1S/C18H30O6/c19-15(13-11-21-17(23-13)7-3-1-4-8-17)16(20)14-12-22-18(24-14)9-5-2-6-10-18/h13-16,19-20H,1-12H2/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI 密鑰
DFWHMBZZFDLOTN-KLHDSHLOSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3