形狀
nanopowder
成份
copper, 60 wt. %
Cu, 56-60%
zinc, 40 wt. %
Zn, 37-41%
粒徑
<150 nm (SEM)
正離子痕跡
Mn: 1.5-2.5%
Pb: 0.5-2.5%
Sn: 1.5-2.0%
SMILES 字串
[Cu].[Zn]
InChI
1S/Cu.Zn
InChI 密鑰
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
外觀
超细颗粒的大量附聚体,直径约为 70 纳米。